Learn More
Cytiva HiScreen™ Sepharose™ Prepacked Fast Flow HIC Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Fase stazionaria:
Butyl Sepharose
Butyl-S-Sepharose
Octyl Sepharose
Phenyl (low sub) Sepharose
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ready-to-use columns for convenient process development optimization
- Standard aliphatic/aromatic Hydrophobic Interaction Chromatography media for capture and intermediate purification
- Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
- Easily connected in series to achieve 20cm bed height
- Small bed volume of 4.7mL for fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with same chromatography media using same linear fluid velocity
- Bed dimension: 7.7 × 100mm
- Matrix: 4% cross-linked agarose/6% cross-linked agarose
- pH stability working range (media): 3 to 13
- Average particle size: 90μm
- Material (column hardware and column tube): polypropylene
- Column I.D.: 7.7mm
- Pressure max.: 1.5 bar (22psi)
- Flow velocity: <240/450cm/hr.
Specifica
Specifica
| Tampone | 1M NaOH, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Aceto nitrile, 1mM HCl |
| Product Type | HiScreen Octyl Sepharose 4 FF column |
| Volume letto | 4.7mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.7mm |
| Quantità | 1 x 4.7mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 100mm |
| Portata | <240 cm/hr. |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiScreen Octyl FF
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.