Learn More
Histamine, 97%
Codice prodotto. 10745842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10745842
Marca: Thermo Scientific Acros 411710010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-45-6
Formula molecolare C5H9N3
Molecular Weight (g/mol) 111.15
Numero MDL MFCD00005210,MFCD00128939
InChI Key NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
PubChem CID 774
ChEBI CHEBI:18295
IUPAC Name 2-(1H-imidazol-5-yl)ethanamine
SMILES NCCC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Histamine
Punto di fusione 83°C to 84°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 167°C (0.8 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4756
Peso formulazione 111.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Histamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.