Learn More
Marienfeld Superior™ HistoBond™ Vetrini adesivi
Codice prodotto. 10609372
Click to view available options
Rivestimento:
Adesivo
Materiale:
Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3.
N. per custodia:
2500
N. per confezione:
50
100
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 2500
Codice prodotto. 10609372
Marca: Marienfeld Superior™ 0810001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I vetrini adesivi HistoBond™ di Marienfeld Superior™ sono adatti per l'immunoistochimica e l'ibridazione in situ. Una carica positiva permanente consente l'adesione dei sezione al vetro.
  • Superfici adesivi
  • In conformità con DIN ISO 8037/1
  • Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per custodia 2500
N. per confezione 100
Edges Bordi smerigliati a 90°
Frosted Area di marcatura semi satinata
Materiale Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3.
Precleaned
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Vetrini per Microscopia
Colore Bianco
Certificazione/Conformità Marcatura CE, DIN ISO 8037/1
Rivestimento Adesivo
Descrizione HistoBond™ Vetrini adesivi
Quantità 100 pezzi in scatola di plastica
Dimensioni (L x P) 75 x 25 mm