Learn More
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (9E9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
412.00€ - 640.00€
Specifica
| Antigene | Histone Deacetylase 2/HDAC2 |
|---|---|
| Clone | 9E9 |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30026658
|
Novus Biologicals
NBP3-26238-50ul |
50 μL |
412.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30038049
|
Novus Biologicals
NBP3-26238-100ul |
100 μL |
640.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ImmunohistochemistrySpecifica
| Histone Deacetylase 2/HDAC2 | |
| Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1 | |
| A synthesized peptide derived from Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 [UniProt Q92769] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9E9 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 3066 | |
| IgG | |
| Affinity purified |