missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Antibody (9H4), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26239-100ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Histone Deacetylase 2/HDAC2 Monoclonal antibody specifically detects Histone Deacetylase 2/HDAC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Specifica
| Histone Deacetylase 2/HDAC2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| 9H4 | |
| Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| EC 3.5.1.98, HD2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1 | |
| A synthesized peptide derived from Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 [UniProt Q92769] | |
| 100 μL | |
| Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 3066 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto