Learn More
Histone Deacetylase Inhibitor III, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15406659
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 15406659
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64940.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione White
Content And Storage -30°C to -10°C
CAS 251456-60-7
Formula molecolare C16H25N3O3
Peso formulazione 307.39g/mol
Sinonimo M 344; 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl) benzamide
Sensibilità Light Sensitive
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Powder