Learn More
Histone H1.1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
443.00€ - 673.05€
Specifica
| Antigene | Histone H1.1 |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18470732
|
Novus Biologicals
NBP2-33402-25ul |
25 μL |
443.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18179103
|
Novus Biologicals
NBP2-33402 |
0.1 mL |
712.00€ 673.05€ / 0.10mL Risparmia 38.95€ 5% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Histone H1.1 Polyclonal specifically detects Histone H1.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Histone H1.1 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Q02539 | |
| 3024 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SVETKPGASKVATKTKATGASKKLKKATGASKKSVKTPK | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Nuclear Envelope Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| H1 histone family, member 1, H1.1, H1A, H1F1HIST1, histone 1, H1a, histone cluster 1, H1a, histone H1.1, MGC126642, MGC138345 | |
| H1-1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only