missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H2AX, p Ser139 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NB100-384

Codice prodotto. 18758323

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    805.35€ / 0.10mL
    Risparmia 46.65€
    5% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Histone H2AX (p Ser139) Polyclonal antibody specifically detects Histone H2AX (p Ser139) in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), ChIP assay, Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Histone H2AX (p Ser139)
Polyclonal
Unconjugated
Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
H2A.X, H2A/X, H2AFX
Rabbit
15 kDa
0.1 mL
Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Mitotic Regulators, Phospho Specific
3014
Human, Mouse, Rat, Canine
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0 mg/mL
Western Blot 1:10000-1:25000, Simple Western 5 ug/ml, Flow Cytometry 5 ug per 1 million cells, Immunohistochemistry 1:2000 - 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500 to 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Frozen 1:1000 - 1:5000, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Knockout Validated
P16104
H2AFX
This Histone H2AX [p Ser139] Antibody was developed against to a region surrounding phosphorylated serine 139 of human histone H2AX [Swiss-Prot entry P16104] (GeneID 3014).
Affinity Purified
RUO
Primary
Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rhesus Monkey, Gorilla, Crab-eating macaque, Thirteen-lined ground squirrel and Little brown bat.
Store at 4C. Do not freeze.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato

For Research Use Only