Learn More
Heinz Herenz HistoPlast Paraffin Wax
Codice prodotto. 30158453
Click to view available options
Punto di fusione:
52°C to 54°C
54°C to 56°C.
56°C to 58°C
58°C to 60°C
60°C to 62°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30158453
Marca: Heinz Herenz 1131238
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
HistoPlast paraffin wax, supplied in pearl shape. For tissue section infiltration and embedding.
  • HistoPlast paraffin wax
  • Supplied in pearl shape
  • For tissue section infiltration and embedding
  • Compound of purified paraffin and plastic polymers, without dimethyl sulfoxide (DMSO).
  • Cutting thickness 2μm.
Specifica
Punto di fusione 52°C to 54°C
Product Type Paraffin
Forma Pellet
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 52-54 degrees
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes