Learn More
Epredia™ Histoplast Paraffin
Codice prodotto. 12693026 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Codice prodotto. 12693026
Marca: Epredia™ 8331
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Meet the demanding and versatile needs of the laboratory with Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Made of paraffin and plastic polymers
  • Delivers excellent processing and yields thin, wrinkle-free sections
Ordering Information:
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable 2 lb. bags. Also available in a premeasured paraffin kit for use on the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor (waste drawer included).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 56°C
Product Type Paraffin IM