Learn More
Epredia™ Histoplast Paraffin
Codice prodotto. p-4532374 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Paraffin IM
Paraffin LP
Paraffin PE
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 12683026
Marca: Epredia™ 8330
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Meet the demanding and versatile needs of the laboratory with Epredia™ Histoplast Paraffin.
  • Made of paraffin and plastic polymers
  • Delivers excellent processing and yields thin, wrinkle-free sections
Ordering Information:
Packaged in convenient, easy-to-open, resealable 2 lb. bags. Also available in a premeasured paraffin kit for use on the Epredia™ Excelsior™ AS Tissue Processor (waste drawer included).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 56°C
Product Type Paraffin PE
Quantità 8 x 1 Kg
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol