Learn More
Epredia™ HistoStar™ Heated Forceps
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Heated Forceps, 1 mm tip
Heated Forceps, 2 mm tip
Heated Forceps, 4 mm tip
Colore:
Blue
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | Red |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Epredia™ HistoStar™ Embedding Workstation |
| Product Type | Heated Forceps, 1 mm tip |