Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ excel
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
16 mm
Portata:
1 to 4 mL/min.
Da 150 a 600 cm/ora
Da 5 ml/min a 20 ml/min
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
pezzi 5
Descrizione
Il design delle colonne in combinazione con le proprietà specifiche del terreno consente di ottenere purificazioni rapide ed efficienti.
- Preimpaccate con Ni Sepharose excel pronte all'uso
- Tipo speciale di filtro nella parte superiore e inferiore delle colonne per caricare grandi volumi di campioni non chiarificati privi di cellule direttamente sulle colonne, per prevenire il deterioramento e la perdita di proteine target sensibili
- In polipropilene biocompatibile, non può essere aperto o riempito
- Fornito con tappo all'entrata e coperchio a scatto sull'uscita
- Per l'utilizzo con pompa peristaltica o con sistemi cromatografici quali sistemi KTA
- Capacità legante/colonna: almeno 10 mg di proteina marcata con istidina/ml di terreno sedimentato
- Dimensione media particelle: 90 μm
- Matrice: Agarosio altamente reticolato, 6%
- Intervallo operativo stabilità pH: 2 - 12
- Intervallo pH stabilità pulizia: 2 - 14
- Velocità del flusso: 150 cm/h - 600 cm/h4
- Diametro interno colonna: 7 mm
Colonna HisTrap excel 1 ml
- Dimensioni letto: 7 x 25 mm
- Portata: da 1 a 4 ml/min.
- Dimensioni letto: 16 x 25 mm
- Portata: da 5 a 20 ml/min.
Specifica
Specifica
| Volume letto | 1 mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.2 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Descrizione | Le colonne HisTrap excel sono preimpaccate con resine di affinità Ni Sepharose excel per la cattura e la purificazione di proteine marcate con istidina secrete in surnatanti di colture cellulari eucariotiche tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). |
| Portata | 1 to 4 mL/min. |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | 2 - 12 |
| Support Type | Agarosio altamente reticolato 6% |
| Content And Storage | 4°C to 30°C |
| Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.