Learn More
Cytiva Colonne HisTrap™ FF: 16 x 25 mm
Codice prodotto. p-4892107 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 × 1 ml
100 x 1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 5
Codice prodotto. 10126414
Marca: Cytiva 17531901
Edge
Per ottimizzare la purificazione di proteine marcate con istidina direttamente da cellule omogeneizzate non chiarificate mediante cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). Le colonne Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF: colonna da 16 x 25 mm pronta per l'uso, preimpaccata con Ni Sepharose™ 6 Fast Flow precaricato.
  • Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Column material: polypropylene
  • Bed dimensions: 16 × 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
  • Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
  • Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
  • Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5
Diametro (sistema imperiale) interno 0,6in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Descrizione HisTrap FF is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow for preparative purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC).
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C in 20% di etanolo
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Quantità 5 × 1 ml
Tipo Colonna HisTrap
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, Nickel