Learn More
Cytiva Colonne HisTrap™ FF: 5 x 5 ml
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 × 5 ml
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
- Pre-confezionate con terreni Ni Sepharose™ 6 Fast Flow precaricati
- Materiale colonna: polipropilene
- Dimensioni letto: 7 × 25 mm
- Capacità del legame proteico di terreni da ∽40mg/ml, con perdita trascurabile di ioni di nichel
- Compatibili con un’ampia gamma di agenti riducenti, detergenti, denaturanti e altri additivi
- Facile da utilizzare con siringhe, pompe peristaltiche o sistema cromatografico
- Le colonne possono essere collegate in serie per aumentare la capacità
- Matrice: 6% di agarosio reticolato
- Dimensione media particelle: 90 μm
- Range di esercizio stabilità pH: da 3 a 12
Specifica
Specifica
| Volume letto | 5 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.2 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Descrizione | HisTrap FF is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow for preparative purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC). |
| Portata | <4 ml/min. |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
| Support Type | Agarosio reticolato 6% |
| Content And Storage | Da 4 °C a 30 °C in 20% di etanolo |
| Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, Nickel
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.