Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ FF grezzo
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 ml
60 ml
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Dimensione della confezione:
25 ML
pezzi 100
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- 1 and 5mL columns
Media
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Volume letto | 1 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.2 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Descrizione | HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed. |
| Portata | <4 ml/min. |
| Contenuto kit | Soluzione salina in tampone fosfato di sodio, pH 7.4 e concentrazione di 0.5X di additivi reagenti Y-PER proprietari |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | Da 3 a 12 |
| Support Type | Agarosio reticolato 6% |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, Nickel