Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ FF grezzo
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 ml
60 ml
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
25 ML
pezzi 100
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- 1 and 5mL columns
Media
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Volume letto | 1 mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.2 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7 mm |
| Descrizione | HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed. |
| Portata | <4 mL/min. |
| Materiale | Polipropilene |
| Intervallo di pH | 3 to 12 |
| Support Type | 6% Cross-linked Agarose |
| Content And Storage | 4°C to 30°C |
| Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3