Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HisTrap™ FF grezzo
Codice prodotto. p-3676336 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 5 ml
60 ml
100 x 1 mL
100 x 5 mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Dimensione della confezione:
25 ML
pezzi 100
pezzi 5
Codice prodotto. 11723219
Marca: Cytiva 17528601
Edge
Per la purificazione diretta di proteine marcate con istidina da lisati cellulari non chiarificati omogeneizzati. Le colonne preimpaccate grezze Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF offrono la praticità di una facile purificazione a singolo passaggio di proteine marcate con istidina tramite cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC).
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0,6in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Descrizione HisTrap FF Crude columns are high binding capacity IMAC columns for his-tagged protein purification when scalability is needed.
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Intervallo di pH Da 3 a 12
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Pressione operativa max 5 bar (0.5 MPa, 70 psi)
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Quantità 5 x 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Intended for research use only, and shall not be used in any clinical or in vitro procedures for diagnostic purposes
Tipo Colonna HisTrap FF grezzo
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene Nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol