Learn More
Cytiva HiTrap™ ANX Sepharose Fast Flow IEX Columnns
Codice prodotto. p-3676569 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Quantità:
1 x 5 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10450895
Marca: Cytiva 17516201
Weak anion exchanger for small scale purification of higher molecular weight protein
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap ANX FF (High Sub)
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap ANX (high sub) FF is prepacked with ANX (high sub) Sepharose Fast Flow, and is a weak anion exchanger for small scale purification of higher molecular weight protein as well as screening of binding and elutions conditions.
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 mL
Quantità 1 x 5 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.