Learn More
Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ Columns
Codice prodotto. p-4949256 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11595784
Marca: Cytiva 28411211
Enables purification of adeno associated viruses (AAV) in one step, with high purity and excellent yields. Cytiva HiTrap™ AVB Sepharose™ Columns are pre-packed with affinity chromatography medium (resin) for simple operation with a syringe, pump or chromatographic system.
AVB Sepharose High Performance is an affinity resin designed for the purification of adeno associated virus (AAV). It enables purification of adeno associated viruses in one step with high purity and excellent yields.
  • One step purification of adeno associated viruses
  • Affinity resin with high selectivity and low background binding
  • Large surface area to give enhanced capacity
  • Prepacked HiTrap columns for simple operation with a syringe, pump, or chromatographic system
AVB Sepharose High Performance has proven affinity for adeno associated viruses from subclasses 1, 2, 3, and 5.
  • It is expected to have affinity for most of the other adeno associated virus subclasses
  • The ligand is a 14 kD fragment from a single chain antibody, expressed in yeast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1 mL
Stabilità Stable to all commonly used aqueous buffers
Da utilizzare con (applicazione) One Step Purification of Adeno Associated Viruses
Requisiti di stoccaggio Store prepacked column at 4°C to 30°C in 20% Ethanol and Media at 4°C to 8°C in 20% Ethanol.
Capacità di legame >10▿12 genecopies/mL Chromatography Mediμm
Product Type HiTrap AVB Sepharose HP Column
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Portata <150 cm/hr
Dimensione particelle 24 to 44 μm
Altezza letto (sistema metrico) 25 mm
Materiale Polypropylene
Pressione max 70 psi (5 bar)
Matrix Cross-linked agarose
Intervallo di pH 3 to 10
Volume del letto (sistema metrico) 1 mL
Tipo di legante 14 kD recombinant protein
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol