Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Benzamidine FF (High Sub)
Codice prodotto. 10450135 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1 ml
Portata:
<20 mL/min.
<4 ml/min.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
0.7cm
1.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10450135
Marca: Cytiva 17514301
Remove or purify serine proteases such as thrombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (high sub) Columns are prepacked with Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (high sub).
  • Prepacked with Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow (high sub) media
  • Protein binding capacity ≥35mg trypsin/mL medium
  • Effective removal of thrombin and factor Xa after tag cleavage of recombinant proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1 ml
Portata <4 ml/min.
Dimensione particelle 90μ m
Da utilizzare con (apparecchiatura) Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC
Volume letto 1 ml
Product Type Benzamidine FF Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.7 cm
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione o purificazione di proteasi serina quale la trombina
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Tipo di legante >12 μM di p-aminobenzamidine/ml di terreno
Materiale Polipropilene
Pressione max 42 psi
Intervallo di pH Da 2 a 8
Support Type Agarosio altamente reticolato 4%
Tipo di campione Proteasi di serina quale trombina
Content And Storage Da 2° a 8 °C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol