Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Benzamidine FF (High Sub)
Codice prodotto. 10774357 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1 ml
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
0.7cm
1.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10774357
Marca: Cytiva 17514302
Remove or purify serine proteases such as thrombin. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Benzamidine FF (high sub) Columns are prepacked with Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow (high sub).
  • Prepacked with Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow (high sub) media
  • Protein binding capacity ≥35mg trypsin/mL medium
  • Effective removal of thrombin and factor Xa after tag cleavage of recombinant proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2 x 1mL
Portata <4 mL/min.
Dimensione particelle 90 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system
Volume letto 1mL
Product Type Benzamidine FF Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.7cm
Da utilizzare con (applicazione) Removal or purification of Serine Proteases such as Thrombin
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5cm
Tipo di legante >12μM p-aminobenzamidine/mL medium
Materiale Polypropylene
Pressione max 42psi
Intervallo di pH 2 to 8
Support Type 4% Highly Cross-linked Agarose
Tipo di campione Serine Proteases such as Thrombin
Content And Storage 2° to 8°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 2 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol