Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Benzamidine FF (High Sub)
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1 ml
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
0.7cm
1.6cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Benzamidine Sepharose™ 4 Fast Flow (high sub) media
- Protein binding capacity ≥35mg trypsin/mL medium
- Effective removal of thrombin and factor Xa after tag cleavage of recombinant proteins
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 x 5mL |
| Portata | <20 mL/min. |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system |
| Volume letto | 5mL |
| Product Type | Benzamidine FF Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.6cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Removal or purification of Serine Proteases such as Thrombin |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5cm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Benzamidine FF (high sub) 5 ml, 1 x 5 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.