Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Blue HP
Codice prodotto. p-3676405 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1mL
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Volume letto:
1mL
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10084734
Marca: Cytiva 17041201
For purifying albumin, enzymes including NAD+ and NADP+, coagulation factors, interferons and related proteins
  • Prepacked with Blue Sepharose High Performance media
  • Cibacron Blue F3G-A, ligand, is covalently attached to the 6% agarose medium
  • Stable over pH range 4 to 12 for use and 3 to 13 for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 x 1mL
Portata <4 mL/min.
Dimensione particelle 34 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe, peristaltic pump or liquid chromato graphy system such as AKTA™ design or FPLC system
Volume letto 1mL
Product Type Blue HP Columns
Diametro (sistema metrico) interno 0.7cm
Da utilizzare con (applicazione) Purifying wide range of biomolecules, including albumin, interferon, a broad range of nucleotide-dependent Enzymes, alpha2-macroglobulin, coagulation facto rs and related Proteins
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5cm
Tipo di legante 4mg Cibacron blue F3G-A/mL medium
Materiale Polypropylene
Pressione max 42psi
Intervallo di pH 4 to 12
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Tipo di campione Albumin, Interferon, Nucleotide-dependent Enzymes, a2-macroglobulin, Coagulation Factors and Related Proteins
Content And Storage 4° to 30°C
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.