Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Adhere Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.30 in.
0.62 in.
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Pressione max:
1.5 bar
44 bar
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Capto adhere media, a strong anion exchanger with multimodal functionality
- High capacity and productivity in flow-through mode: 0.09 to 0.12mmol Cl-/mL medium ionic capacity
- Wide operational window of pH and conductivity: working pH range 3 to 12
- Two-step process reduces time spent and operating costs
Specifica
Specifica
| Tampone | Aqueous Buffer |
| Product Type | HiTrap Capto adhere column |
| Volume letto | 1mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.30 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7mm |
| Quantità | 5 x 1mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 25mm |
| Portata | <4 mL/min. |
| Materiale | Polypropylene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Capto adhere 1 ml, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.