Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Adhere Columns
Codice prodotto. 11505135 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.30 in.
0.62 in.
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Pressione max:
1.5 bar
44 bar
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11505135
Marca: Cytiva 28405846
Designed to remove contaminants in post-protein A purification
  • Prepacked with Capto adhere media, a strong anion exchanger with multimodal functionality
  • High capacity and productivity in flow-through mode: 0.09 to 0.12mmol Cl-/mL medium ionic capacity
  • Wide operational window of pH and conductivity: working pH range 3 to 12
  • Two-step process reduces time spent and operating costs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Aqueous Buffer
Product Type HiTrap Capto adhere column
Volume letto 5mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16mm
Quantità 5 x 5mL
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25mm
Portata <20 mL/min.
Materiale Polypropylene
Tipo di legante N-benzyl-n-methyl Ethanolamine
Pressione max 44 bar
Intervallo di pH 3 to 12
Dimensione particelle 75μm
Support Type Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Affinity Column
Da utilizzare con (applicazione) Easy screening and convenient process development
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto adhere 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol