Learn More
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 X 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
- High-throughput chromatography resin for intermediate and polishing steps in a downstream protein purification process.
- Excellent chemical stability allows cleaning with all standard CIP solutions, including 1 M sodium hydroxide.
- High binding capacity, high flow rate, and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
Specifica
Specifica
| Volume letto | 5 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Quantità | 5 X 5 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Pressione max | 5 bar/0.5 MPa/70 psi |
| Content And Storage | 20% ethanol at 4 to 30 °C |
| Tipo di colonna | Affinity Column |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hydrophobic Interaction Chromatography |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Capto Butyl ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.