Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 700 Column
Codice prodotto. 16310906 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16310906
Marca: Cytiva 29400461
Prepacked with multimodal resin for intermediate purification, polishing of viruses, and large molecules
  • Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification
  • Capto Core 700 is a novel, layered bead chromatography resin consisting of a porous outer layer and ligand-activated core
  • The octylamine ligands found in the core of the beads are multimodal, being both hydrophobic and positively charged
  • Internalized ligands bind impurities strongly over a wide range of pH and salt concentrations
  • The pores of the bead outer layer prevent large targets (Mr > 700,000) from binding to the ligands while smaller impurities can enter freely into the beads where they are captured
  • High capacity and productivity in flowthrough mode
  • Wide operational window of pH and conductivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna HiTrap™ Column
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Portata <4 mL/min
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Pressione max 5 bar (70 psi)
pH 2 to 14
Quantità 1 Ea.
Temperatura 4°C to 30°C
Content And Storage Store at 4°C to 30°C, 20% Ethanol
Capacità di legame ∼13 mg ovalbumin/mL medium
Matrix High Flow Agarose
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Prepacked Column
Tecnica Multimodal Ion Exchange Chromatography
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto Core 700, 1 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.