Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 700 Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Capto Core 700 is a novel, layered bead chromatography medium consisting of a porous outer layer and ligand-activated core.
- High capacity and productivity in flowthrough mode.
- Wide operational window of pH and conductivity.
- Prepacked HiTrap columns for easy screening and convenient process development, as well as small scale purification.
- The octylamine ligands found in the core of the beads are multimodal, being both hydrophobic and positively charged.
- These internalized ligands bind impurities strongly over a wide range of pH and salt concentration.
- The pores of the bead outer layer prevent large targets (Mr > 700 000) from binding to the ligands while smaller impurities can enter freely into the beads where they are captured.
Specifica
Specifica
| Tampone | 1M NaOH, 6M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol |
| Product Type | HiTrap Capto Core 700 multimodal column |
| Volume letto | 1mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.27 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7mm |
| Quantità | 5 x 1mL |
| Portata | <500cm/hr. |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di legante | Octylamine |
| Pressione max | 5 bar |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Capto Core 700, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.