Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Codice prodotto. p-7087573 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume del letto (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15958862
Marca: Cytiva 17549911
For the purification of supercoiled DNA to high quality for gene therapy and DNA vaccine applications
  • High-flow purification of supercoiled DNA from research scale to cGMP production
  • Flexible process design due to a large operational window of flow velocities and bed heights
  • Higher throughput for improved productivity and process economy
  • Hydrophilic properties of base matrix prevent non-specific binding
  • BioProcess resin supported for industrial applications
  • Convenient small-scale purification, process development, and scale-up using prepacked HiTrap™ columns
  • Capto™ PlasmidSelect is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to plasmid production
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Purification of Supercoiled DNA From Research Scale to cGMP Production
Product Type Chromatography Resin
Portata <4 mL/min (Max)
Pressione max 5 bar (0.5 MPa)
Matrix Capto™ PlasmidSelect
Volume del letto (sistema metrico) 1 mL
Quantità confezione 5/Pk.
Diametro (sistema metrico) 0.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 2.5 cm
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.