Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX Columns
High-throughput medium for intermediate and polishing protein purification
163.00€ - 375.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | HiTrap Capto Q ImpRes chromatography column is packed with a strong anion exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification. |
---|---|
Content And Storage | 4°C to 30°C in 20% Ethanol |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11673074
|
Cytiva
17-5470-55 |
< 20 mL/min. | 5 x 5 mL |
375.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10734572
|
Cytiva
17-5470-51 |
< 4 mL/min. | 5 x 1 mL |
163.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Combined properties of high binding capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
- Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
- Screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
- Strong quartenary amine anion exchanger
Specifica
HiTrap Capto Q ImpRes chromatography column is packed with a strong anion exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification. | |
4°C to 30°C in 20% Ethanol | |
7 mm |