Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX Columns
Codice prodotto. p-4907697 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11733219
Marca: Cytiva 17544123
Strong sulfoethyl(S) cation exchanger
  • High-throughput medium for capture and intermediate purification
  • Useful for process-scale purification
  • Combined properties of high binding capacity, high flowrate and low back-pressure properties reduce process cycle times and improve productivity
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flowrates
  • High dynamic binding capacity is achieved through dextran surface extender coating on the agarose matrix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Capto S, 5 x 5 mL
Materiale colonna Polypropylene
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Matrix Highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Portata <20 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap Capto S chromatography column is prepacked with a strong cation exchange modern resin for small scale protein purification.
Tipo di legante Sulfonate group
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 5 mL
Dimensione particelle 90 μm (d50V)
pH 4 to 12
Quantità 5 x 5 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Capto S 5 ml, 5 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol