Learn More
Cytiva HiTrap Capto S ImpAct Prepacked Columns
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1mL
5 x 5mL
Portata:
20 mL/min.
4 mL/min.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Convenient prepacked column for fast, reproducible, and easy small-scale purifications.
- High binding capacity, > 100 mg MAb/mL medium.
- Efficient aggregate removal at high load of monoclonal antibodies.
- High-resolution intermediate purification and polishing based on the well-established Capto platform.
- Flexibility of design thanks to a large operational window of flow rates and bed heights for easy optimization and scaling.
Specifica
Specifica
| Product Type | HiTrap Capto S ImpAct Prepacked Column |
| Quantità | 5 x 1mL |
| Portata | 4 mL/min. |
| Materiale | High-flow agarose |
| Intervallo di pH | 4 to 12 |
| Dimensione particelle | 50μm |
| Tipo di colonna | Ion Exchange Column |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.