Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Columns
Codice prodotto. p-4591246 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11623074
Marca: Cytiva 17546851
High-throughput medium for intermediate and polishing protein purification
  • Combined properties of high binding capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
  • Screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
  • Strong sulfonate anion exchanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 1 mL
Portata <4 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap Capto SP ImpRes chromatography column is packed with a strong cation exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification.
Content And Storage 4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 mL
Quantità 5 x 1 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol