Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ Chelating HP
Codice prodotto. 11850073 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
100 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 5
Codice prodotto. 11850073
Marca: Cytiva 17040905
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purificazioni ottimali di proteine con tag di istidina quando gli ioni nichel non sono la scelta migliore. Le colonne Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Chelating HP sono preimpaccate con Chelating Sepharose™ ad alte prestazioni.
  • Uses different kinds of metal ions
  • Binding capacity ∽12mg histidine-tagged protein/mL medium
  • Metal ion capacity ∽23μmol Cu2+/mL medium
  • Prepacked with Chelating Sepharose High Performance media
  • Iminoacetic acid coupled to a 6% agarose matrix by ether linkage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea
Product Type HiTrap chelating HP column
Volume letto 5mL
Quantità 100 x 5 mL
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25mm
Portata <20 mL/min.
Materiale Iminiodiacetic acid chelating group
Tipo di legante Iminodiacetic Acid
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH 3 to 13
Dimensione particelle 34μm
Support Type 6% Highly Cross-linked Agarose
Content And Storage 4° to 30°C
Tipo di colonna Affinity Column
Da utilizzare con (applicazione) IMAC and subsequent purification of Polyhistidine tagged Proteins