Learn More
Cytiva HiTrap™ Con A 4B Columns
Codice prodotto. 11721417 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.27 in.
0.62 in.
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11721417
Marca: Cytiva 28952085
For separation and purification of glycoproteins, polysaccharides and glycolipids
  • Prepacked with Con A Sepharose™ 4B media
  • Bed volume: 1mL and 5mL
  • Bed dimensions: 7 x 25mm (1mL), 16 x 25mm (5mL)
  • Column material: Polypropylene (PP)
  • Max flow rate: 4mL/min (1mL), 20mL/min (5mL)
Media
  • Ligand: Concanavalin A (Con A)
  • Matrix: 4% agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 4 to 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Aqueous Buffer
Product Type HiTrap Con A Sepharose 4B column
Volume letto 1mL
Diametro (sistema imperiale) interno 0.27 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7mm
Quantità 5 x 1mL
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25mm
Portata <4 mL/min.
Materiale Polypropylene
Tipo di legante Concanavalin A (13mg Con A/mL drained medium)
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH 4 to 9
Dimensione particelle 45 to 165μm
Support Type 4% Agarose
Content And Storage 4° to 8°C
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Convenient separation and purification of Glycoproteins, Polysaccharides and Glycolipids
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Con A 4B 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol