Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX
Codice prodotto. 11515025 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
5 ml
Quantità:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11515025
Marca: Cytiva 17515401
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Scambiatore anionico debole per purificazione di proteine su scala ridotta. Colonne Cytiva Lifescience™ HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX per un utilizzo pratico e rapido.
  • Convenient for rapid separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
  • High flowrates and good scale-up potential
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Descrizione HiTrap DEAE FF
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.6 in.
Portata <20 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20%
Diameter (Metric) Inner Column 16 mm
Volume (sistema metrico) 5 ml
Quantità 5 x 5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiTrap DEAE FF 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Faresætning
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.