Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ DEAE Sepharose Fast Flow IEX
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
5 ml
Quantità:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Convenient for rapid separations either alone or connected in series
- Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatographic system
- High flowrates and good scale-up potential
Specifica
Specifica
| Descrizione | HiTrap DEAE FF |
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0.2 in. |
| Portata | <4 ml/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico |
| Content And Storage | Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20% |
| Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
| Volume (sistema metrico) | 1 ml |
| Quantità | 5 x 1 ml |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap DEAE FF 1 ml, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur