Learn More
Cytiva Colonne di desalinizzazione preimpaccate HiTrap™
Codice prodotto. p-3676561 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
HiTrap Desalting, 5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Codice prodotto. 11525015
Marca: Cytiva 17140801
Edge
Per desalinizzazione e scambio dei tamponi in modo rapido e pratico. Le colonne preimpaccate HiTrap™ desalinizzanti sono pronte per l'uso per la separazione tra gruppi di sostanze con peso molecolare alto e basso.
  • Prepacked with Sephadex™ G-25 Superfine media
  • Column material: polypropylene
  • Bed volume: 5mL
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Sample volume: 1.5mL
  • Flow velocity: <15mL/min.
  • Maximum pressure: 3 bar
Media
  • Matrix: cross-linked dextran
  • Partical size: >20μm
  • pH stability working range: 2 to 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Desalting are ready-to-use 5 mL columns prepacked with Sephadex G-25 Superfine resin for fast and convenient desalting and buffer exchange.
Product Type HiTrap Desalting, 5 x 5 mL
Dimensione particelle >20 μm (secco), da 15 a 88 μm (umido)
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.62 in.
Da utilizzare con (applicazione) Per la desalinizzazione e lo scambio tampone rapidi e pratici
Volume (sistema metrico) del letto 5 ml
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Diameter (Metric) Inner Column 1.6 cm
Monouso Reusable