Learn More
Cytiva HiTrap™ GCSFSelect
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) is a hormone that stimulates production of white blood cells in bone marrow
- For a highly selective purification step, the affinity ligand is based on a single-chain antibody fragment directed against G-CSF
- To facilitate binding of the target molecule, the ligand is attached to the base matrix through a hydrophilic spacer arm
- Ligand is produced in a yeast expression system where fermentation, subsequent purification, and formulation are performed in the absence of animal-derived components
- GCSFSelect's rigid agarose base matrix allows for processing of large sample volumes
- Composition: Ligand coupled to Capto via stable amide bonds
Specifica
Specifica
| Portata | 4 mL/min |
| Da utilizzare con | Purification of Recombinant Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) |
| Tipo di legante | Single-Chain Antibody Fragment Directed Against G-CSF |
| Dimensione particelle | 75 μm |
| pH | 2 to 12 |
| Quantità | 5/Pk. |
| Capacità di legame | 3.9 mg/column |
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Tipo | Column |
| Purification Target | Granulocyte-Colony Stimulating Factor (G-CSF) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap GCSFSelect 1 ml, 5 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol