Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ IEX HP
Codice prodotto. 15177956 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
5 ml
Quantità:
Confezione da 5
Each
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Tipo di media:
Q Sepharose HP
SP Sepharose HP
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
Codice prodotto. 15177956
Marca: Cytiva 29051325
Per una purificazione delle proteine su piccola scala e ad alta risoluzione. Le colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HP IEX sono colonne Sepharose™ per scambio cationico forte, preimpaccate, pronte per l'uso e con prestazioni elevate.
  • Prepacked with Q or SP Sepharose High Performance
  • Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series
  • Designed for use with syringe, peristaltic pump or chromatography system
  • Pressure Max: 3 bar
  • 1 and 5mL polypropylene columns
Media:
  • Particle size: 24 to 44μm
  • pH stability Working Range: 4 to 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligand: Quaternary amine
  • Ion Exchanger Type: Strong anion exchanger
  • Ionic Capacity: 0.14 to 0.20mmol Cl-/mL
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligand: Sulphopropyl
  • Ion Exchanger Type: Strong cation exchanger
  • Ionic Capacity: 0.15 to 0.20mmol H+/mL
1mL columns
  • Bed Dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: max 4mL/min.
5mL columns
  • Bed Dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: max 20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione HiTrap Q HP, 1 x 1 mL
Diametro (sistema imperiale) interno colonna 0.2 in.
Portata <4 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) HiTrap Q HP is a strong anion exchange chromatography column for high-resolution, small-scale protein purification.
Tipo di media Q Sepharose HP
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Diameter (Metric) Inner Column 7 mm
Volume (sistema metrico) 1 mL
Quantità Each
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap Q HP
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.