missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap IgSelect Media

Codice prodotto. 11380282 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume del letto (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11380282

Marca: Cytiva 28411312

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

IgSelect is an affinity medium designed for the purification of human IgG from different sources

IgSelect is an affinity medium designed for the purification of human IgG from different sources. The product is a complement to other affinity media with immobilised protein A, such as MabSelect, since it is specific for human IgG and also binds IgG3.The ligand, a 14 kD single chain antibody fragmen, t has been designed for excellent selectivity towards the Fc domain of human IgG, enabling high purity in one step. The IgSelect has affinity for all subclasses of human IgG, making it an excellent complement to protein A based MabSelect media, which has no affinity for IgG3.The ability to bind all subclasses of IgG makes IgSelect an excellent choice for purification of polyclonal human IgG, such as in plasma applications.
  • High purity in one step for human IgG
  • Binds to all subclasses of human IgG, including IgG3
  • Specific to human IgG, no cross reaction with IgG from other species
  • Rigid base matrix allows for high flow rates
  • Suitable for purification of polyclonal human IgG, transgenic IgG, and monoclonal IgG3, IgG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 1 x 5 mL
Stabilità Stable in all commonly used aqueous buffers
Da utilizzare con (applicazione) Suitable Purification of Polyclonal Human IgG, Transgenic IgG, and Monoclonal IgG3, IgG4
Requisiti di stoccaggio 4 to 8 deg.C, 20% Ethanol
Capacità di legame 17 mg Human IgG/ml
Product Type HiTrap IgSelect Media
Dimensione particelle 75 μm
Materiale Polypropylene
Pressione max 300 kPa
Matrix Highly Cross-linked Agarose
Intervallo di pH 2 to 11
Volume del letto (sistema metrico) 5 mL
Tipo di legante 14 kD Recombinant Protein
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato