Learn More
Cytiva HiTrap IXSelect
Codice prodotto. 15579261 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 mL
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15579261
Marca: Cytiva 17371411
HiTrap IXSelect columns are prepacked with IXSelect resin for screening and small-scale protein purifications using affinity chromatography.
  • XSelect is a high-throughput resin specifically designed for the purification of factor IX targets from recombinant feed streams.
  • Columns for screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Quantità 5 x 1 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap IXselect, 1 ml, 5 x 1 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol