Learn More
Cytiva HiTrap KappaSelect Media
Codice prodotto. 11380212 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume del letto (sistema metrico):
1 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11380212
Marca: Cytiva 17545812
Specifica
Quantità 5 x 1 mL
Stabilità Stable in all commonly used aqueous buffers
Requisiti di stoccaggio 4 to 8 deg.C, 20% Ethanol
Capacità di legame 15 mg Fab/mL of medium2)
Product Type HiTrap KappaSelect Media
Dimensione particelle 75 μm
Materiale Polypropylene
Pressione max 300 kPa
Matrix Highly Cross-linked Agarose
Intervallo di pH 3 to 10
Volume del letto (sistema metrico) 5 mL
Tipo di legante Recombinant protein (Mr 13 000)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HiTrap 1 x 5 ml, KappaSelect
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol