Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Column
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
These columns are prepacked with MabSelect PrismA protein A chromatography resin that has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing efficient cleaning between purification runs.
Specifica
Specifica
| Volume letto | 5 mL |
| Portata | <20 mL/min. |
| Pressione operativa max | 5 bar (0.5 MPa, 70 psi) |
| Quantità | 1 x 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Antibody affinity chromatography |
| Tipo | Pre-packed Column |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap MabSelect PrismA
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene % di componenti la cui tossicità acuta non è nota.