Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ MabSelect™ SuRe
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume letto:
1 mL
5 ml
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Colonne HiTrap preimpaccate per lo sviluppo dei processi, lo screening delle condizioni di purificazione e la purificazione su piccola scala di MAb. I terreni MabSelect sono indicati per le portate e pressioni elevate necessarie per la scalabilità.
- L'accoppiamento orientato del ligando per proteina A ricombinante con la matrice di agarosio, tramite cisteina C-terminale ingegnerizzata, aumenta la capacità legante di IgG rispetto ad altri terreni con proteina A
- L'elevata capacità, la bassa perdita di ligando e la matrice di base ad alto flusso consentono la purificazione di MAb per l'intero processo
- Minori preoccupazioni normative grazie all'assenza totale di coltura di mammiferi nella produzione e nella purificazione del ligando
- Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
MabSelect
- Consente una velocità di flusso almeno cinque volte maggiore del tradizionale agarosio reticolato con porosità simile
- Il ligando per proteina A ricombinante promuove la specificità del legame con la regione Fc dell'IgG; consente la purificazione in una sola fase
- Stesso ligando per proteina A ricombinante di MabSelect, ma con particelle di dimensioni inferiori e maggiore porosità, per una capacità legante dinamica superiore
- Consente il legame da campioni con livelli elevati di espressione di anticorpo monoclonale
- Riduce i costi di produzione complessivi grazie alla possibilità di elaborare materie prime concentrate in meno lotti
- Il ligando derivato dalla proteina A tollerante agli alcali consente l'uso di un massimo di 0,5 M NaOH per CIP (Cleaning-in-Place, procedura di pulizia e rigenerazione)
- Offre risparmi significativi sui costi e l'estensione dei cicli nella normale produzione
Specifica
Specifica
| Volume letto | 1 mL |
| Capacità di legame | ≈35 mg Human lgG umane/ml a 2,4 min. di tempo di permanenza |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.27 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.7 cm |
| Portata | <4 mL/min. |
| Content And Storage | 4°C to 30°C, 20% Ethanol |
| Quantità | Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography System, Manual |
| Tipo | Pre-packed Column |
| Volume del campione | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap MabSelect SuRe 1 ml, 1 x 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol