Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ MabSelect™ SuRe
Codice prodotto. p-6877007 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume letto:
1 ml
5 ml
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11574865
Marca: Cytiva 11003495
Edge
Colonne per la purificazione su piccola scala in un bioprocesso continuo. Colonne preimpaccate Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ SuRe (Superior Resistance) per la purificazione rapida di anticorpi monoclonali (Mabs) da grandi volumi di campioni
Colonne HiTrap preimpaccate per lo sviluppo dei processi, lo screening delle condizioni di purificazione e la purificazione su piccola scala di MAb. I terreni MabSelect sono indicati per le portate e pressioni elevate necessarie per la scalabilità.
  • L'accoppiamento orientato del ligando per proteina A ricombinante con la matrice di agarosio, tramite cisteina C-terminale ingegnerizzata, aumenta la capacità legante di IgG rispetto ad altri terreni con proteina A
  • L'elevata capacità, la bassa perdita di ligando e la matrice di base ad alto flusso consentono la purificazione di MAb per l'intero processo
  • Minori preoccupazioni normative grazie all'assenza totale di coltura di mammiferi nella produzione e nella purificazione del ligando
  • Per l'uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico
MabSelect
  • Consente una velocità di flusso almeno cinque volte maggiore del tradizionale agarosio reticolato con porosità simile
  • Il ligando per proteina A ricombinante promuove la specificità del legame con la regione Fc dell'IgG; consente la purificazione in una sola fase
MabSelect Xtra™
  • Stesso ligando per proteina A ricombinante di MabSelect, ma con particelle di dimensioni inferiori e maggiore porosità, per una capacità legante dinamica superiore
  • Consente il legame da campioni con livelli elevati di espressione di anticorpo monoclonale
  • Riduce i costi di produzione complessivi grazie alla possibilità di elaborare materie prime concentrate in meno lotti
MabSelect SuRe™ (Superior Resistance, resistenza superiore)
  • Il ligando derivato dalla proteina A tollerante agli alcali consente l'uso di un massimo di 0,5 M NaOH per CIP (Cleaning-in-Place, procedura di pulizia e rigenerazione)
  • Offre risparmi significativi sui costi e l'estensione dei cicli nella normale produzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 5 ml
Capacità di legame ≈35 mg Human lgG umane/ml a 2,4 min. di tempo di permanenza
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 cm
Portata <20 mL/min.
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Quantità Confezione da 5
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography System, Manual
Tipo HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml
Volume del campione 5 ml