Learn More
Cytiva Colonne HiTrap™ NHS-Activated HP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
Portata:
20 ml/min.
4 ml/min.
Volume letto:
1 ml
5 ml
Diametro (sistema metrico) interno:
0.7 cm
1.6 cm
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
Includes
Istruzioni complete per uso e ottimizzazione del metodo, oltre a una varietà di connettori per siringa, pompe peristaltiche e sistemi di cromatografia
Prepacked with NHS-activated Sepharose™ High Performance Media for coupling ligand via primary amines at close to neutral pH
- Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
- Degree of substitution: 10 μmol NHS/mL medium
- Delivered in 100% isopropanol to protect the active groups
- Stable in the pH range 3 to 12, depending upon ligand
- Average particle size: 34μm
Specifica
Specifica
| Quantità | 5 x 1 ml |
| Portata | 4 ml/min. |
| Dimensione particelle | 34μ m |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico liquido quali AKTA™ o FPLC |
| Volume letto | 1 ml |
| Product Type | NHS-Activated HP Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.7 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia di affinità preparativa, facile associazione di leganti contenenti ammine primarie |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol