Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein A HP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 ml
2 x 1 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Portata:
<20 mL/min.
<4 mL/min.
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Protein A Sepharose High Performance media for purification and fractionation of IgG subclasses
- For use with syringe, pump or chromatography system such as KTA design or FPLC System
- Binds 20mg human IgG/mL medium
- Stable over pH 3 to 9 for use and 2 to 10 for cleaning
- Designed for use with a syringe, a peristaltic pump, or a chromatography system
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Native protein A
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | 20 mg/mL IgG Medium |
| Portata | <4 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography System, Manual |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For syringe, peristaltic pump or a chromatography system |
| Content And Storage | 4°C to 8°C, 20% Ethanol |
| Quantità | 1 x 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HiTrap Protein A HP 1 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.