Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate HiTrap™ Protein G HP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Capacità di legame:
125 mg IgG umane/colonna
125mg IgG umane/colonna
25 mg Human IgG/Column
25mg IgG umane/colonna
Diametro (sistema imperiale) interno colonna:
0.27 in.
0,62in.
Portata:
> 20 ml/min
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Volume (sistema metrico) del letto:
1 mL
Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 2 x 1 ml
Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 5 x 1 ml
5 ml
Dimensioni letto: 16 x 25 mm; 5 x 5 ml
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with Protein G Sepharose High Performance
- Binding capacity: 25mg human IgG/column
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- For use with syringe, peristaltic pump, or chromatography system
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Recombinant protein G lacking albumin-binding region
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: 3 to 9
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-packed Columns |
| Capacità di legame | 25mg IgG umane/colonna |
| Diametro (sistema metrico) interno colonna | 0.7 cm |
| Diametro (sistema imperiale) interno colonna | 0.27 in. |
| Portata | <4 ml/min. |
| Volume (sistema metrico) del letto | Dimensioni letto: 7 x 25 mm; 2 x 1 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l’uso con siringa, pompa peristaltica o sistema cromatografico |
| Descrizione | HiTrap Protein G HP are prepacked columns for general-purpose preparative purification of monoclonal and polyclonal antibodies from most species including rat. |
| Tampone di conservazione | Etanolo al 20% |
| Content And Storage | Da 4° a 30 °C |
| Vedi altri risultati |